CT-SMAC with Cefi x ime and Tellurite, Hardy Diagnostics
Catalogue # CA89407-158
Fournisseur: HARDY DIAGNOSTICS CA
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Plate
- Size:15 x 100 mm
- Storage temperature:2-8°C
- Cat. no.:CA89407-158
- Volume:18 ml
- Supplier No.:G129
Spécifications
À propos de cet article
For selection and differentiation of enterohemorrhagic E.coli O157.