Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics | Avantor
Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Certificates
Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Butterfield's Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
7 Options Available Below
Product Details & Documents
For the preparation of dilutions for plate count and other laboratory tests, pH 7.2.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA89407-406
  • CA89407-408
  • CA89407-410
  • CA89407-412
  • CA89407-414
  • CA89407-416
  • CA89407-440
  • Storage temperature:
  • –2-30°C
  • –2-30°C
  • –2-30°C
  • –2-30°C
  • –2-30°C
  • –2-30°C
  • –2-30°C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • pH 7.2
    10×450 ml
    PC bottle, 500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $432.00
    $432.00
    Pack of 10
       $432.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: U150
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89407-406
    Storage temperature
    –2-30°C
  • pH 7.2
    20×9 ml
    Glass tube, 16×125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $151.00
    $151.00
    Pack of 20
       $151.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: K109
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89407-408
    Storage temperature
    –2-30°C
  • pH 7.2
    20×9.9 ml
    Glass tube, 16×125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $167.00
    $167.00
    Pack of 20
       $167.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: K208
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89407-410
    Storage temperature
    –2-30°C
  • pH 7.2
    20×9 ml
    PP tube, 13 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $370.00
    $370.00
    Pack of 20
       $370.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: K119
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89407-412
    Storage temperature
    –2-30°C
  • pH 7.2
    10×500 ml
    PC bottle
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $348.00
    $348.00
    Pack of 10
       $348.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: U190
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89407-414
    Storage temperature
    –2-30°C
  • pH 7.2
    20×9 ml
    Glass tube, 20×125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $278.00
    $278.00
    Pack of 20
       $278.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: K209
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89407-416
    Storage temperature
    –2-30°C
  • pH 7.2
    12×100 ml
    PP bottle
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $250.00
    $250.00
    Pack of 12
       $250.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: U290
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89407-440
    Storage temperature
    –2-30°C