PC Agar, CRITERION™, Hardy Diagnostics | Avantor
PC Agar, CRITERION™, Hardy Diagnostics
PC Agar, CRITERION™, Hardy Diagnostics
Certificates
PC Agar, CRITERION™, Hardy Diagnostics
4 Options Available Below
Product Details & Documents
CRITERION™ PC (Pseudomonas cepacia) Agar is recommended for the selective isolation of Burkholderia (Pseudomonas) cepacia from clinical and environmental materials
  • Wide mouth opening - reduces dust and allows easy scooping
  • Convenient handgrip - 'no slip' finger holds
  • Stackable containers
  • High solubility - dissolves quickly
  • Custom and bulk products available - to your specifications
Dehydratedculture media with engineered container.
Certifications: BSE Free
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA89405-928
  • CA89405-930
  • CA89405-932
  • CA89405-934
  • Storage temperature:
  • –2-30°C
  • –2-30°C
  • –2-30°C
  • –2-30°C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Final Volume
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • 122.4 g
    2 L
    Zip-pouch to make 2 L, Mylar®
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $136.00
    $136.00
    Each
       $136.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C6660
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89405-928
    Storage temperature
    –2-30°C
  • 500 g
    Bottle, wide mouth
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $363.00
    $363.00
    Each
       $363.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C6661
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89405-930
    Storage temperature
    –2-30°C
  • 2 kg
    Bucket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,390.00
    $1,390.00
    Each
       $1,390.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C6662
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89405-932
    Storage temperature
    –2-30°C
  • 10 kg
    Bucket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,310.00
    $6,310.00
    Each
       $6,310.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C6663
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89405-934
    Storage temperature
    –2-30°C