Corning® Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Corning | Avantor
Corning® Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Corning
10 µg
Catalog # CACB354060
Supplier:   Corning
Fournisseur #:  354060
Corning® Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Corning
Catalog # CACB354060
Supplier:  Corning
CAS Number:  
Corning® Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Corning
10 µg
CAS Number:  
Price
$366.00
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), human recombinant, are heparin-binding mitogenic proteins that enhance proliferation of a wide variety of cell types under serum-free or serum-reduced conditions.
  • Growth Factor
Can also be used as a chemotactic or neurotrophic factor and to study wound healing, angiogenesis, and related processes.
Tested for ability to promote proliferation of fetal bovine heart endothelial cells (FBHEC).
Caution: Regulatory status: RUO
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    10 µg
  • Cat. No.:
    CACB354060
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    bFGF
  • Protein synonyms:
    Basic Fibroblast Growth Factor
  • Purity:
    Purity > 97%by SDS-PAGE
  • Species:
    Human
  • Source:
    E. coli
Spécifications