BIO-PROBE® BK Virus Probe, Enzo Life Sciences
BIO-PROBE® BK Virus Probe, 2 µg
Catalog # 89165-734
Supplier: Enzo Life Sciences
Supplier #: ENZ-40848
BIO-PROBE® BK Virus Probe, Enzo Life Sciences
Catalog # 89165-734
Supplier: Enzo Life Sciences
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The BK Virus BioProbe® labeled probe is prepared by nick translation of a clone of the entire BK virus genome.
BK virus, a simian polyoma virus, is related to SV40 and also bears some similarity to the human virus JC virus. BK virus is highly tumorigenic in hamsters. Fragment size range: 100-1000 base pairs (as estimated by agarose gel electrophoresis).
Spécifications
Spécifications
- Désignation:BIO-PROBE® BK Virus Probe
- Taille:2 µg
- Cat. No.:89165-734
- Formulation:Liquid. In 10mM TRIS HCl, pH 7.5, containing 1mM EDTA.
- Concentration:20µg/ml