Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
PR39 propeptide | Avantor

PR39 propeptide

100 µg
Catalog # 89162-246
Supplier:   Enzo Life Sciences
Fournisseur #:  PW8850-0100
PR39 propeptide
Catalog # 89162-246
Supplier:  Enzo Life Sciences
CAS Number:  
PR39 propeptide
PR39 propeptide

100 µg

CAS Number:  
Price
285,98 $
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

A proline-arginine-rich peptide antibiotic. PR39 inhibits DNA and protein synthesis and the degradation of HIF-1alpha. It has been reported to bind to the alpha7 subunit of the 26S proteasome, blocking degradation of the NK-κB inhibitor, IκBα by the ubiquitin-proteasome pathway without affecting overall proteasome activity. More recent studies have demonstrated it to be an efficient inhibitor of all activities of the 20S proteasome.

Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    100 µg
  • Cat. No.:
    89162-246
  • Protein/peptide name:
    PR39 propeptide
  • Purity:
    95%

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.