Pkcdelta Substrate | Avantor
Pkcdelta Substrate
1 mg
Catalog # 89161-022
Supplier:   Enzo Life Sciences
Fournisseur #:  BML-P154-0001
Pkcdelta Substrate
Catalog # 89161-022
Supplier:  Enzo Life Sciences
CAS Number:  
Pkcdelta Substrate
Pkcdelta Substrate
1 mg
CAS Number:  
Price
$241.75
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This peptide sequence, ARRKRKGSFFYGG, was selected from a peptide library for optimal phosphorylation by protein kinase C delta (PKCdelta).
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    1 mg
  • Cat. No.:
    89161-022
  • Protein/peptide name:
    Pkcdelta Substrate
  • Purity:
    >95% (HPLC)
Spécifications