Proteasome Assay Buffer, Enzo Life Sciences
20 mL
Catalog # 89160-372
Supplier: Enzo Life Sciences
Fournisseur #: BML-KI340-0020
Proteasome Assay Buffer, Enzo Life Sciences
Catalog # 89160-372
Supplier: Enzo Life Sciences
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Assay buffer from the 20S Proteasome Assay Kit for Drug Discovery.
Spécifications
Spécifications
- Taille:20 mL