Phosphate Standard 1 ml, (800 µM) for BIOMOL® GREEN, Enzo Life Sciences
Catalogue # 89160-278
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:800 µM
- Description:Phosphate
- Size:1 ml
- Cat. no.:89160-278
- Supplier No.:KI102-0001