Meloxicam ≥98%
Supplier:   Enzo Life Sciences
Meloxicam ≥98%
Supplier:  Enzo Life Sciences
Certificates
Meloxicam ≥98%
Meloxicam ≥98%
1 Options Available Below
Product Details & Documents
COX inhibitor
Selective COX-2 inhibitor. Active in vivo. IC50 (human chondrocytes) COX-1 = 36.6µM, COX-2 = 4.7µM
Synonymes:  4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
  • CAS Number:71125-38-7
  • Formule:C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
  • Numéro MDL:MFCD00868752
  • Molecular Weight:351.40 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 20 mg
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • 100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $295.46
    $295.46
    Each
       $295.46
    Supplier Number: BML-EI292-0100