ApoSENSOR™ Cell Viability Assay Kit, Enzo Life Sciences
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The assay utilizes bioluminescent detection of the ATP level for a rapid screening of apoptosis and cell proliferation simultaneously in mammalian cells
The assay utilizes the enzyme luciferase to catalyze the formation of light from ATP and luciferin. The light can be measured using a luminometer or Beta Counter. The assay can be fully automatic for high throughput (10 seconds/sample) and is highly sensitive (detects 10-100 mammalian cells/well).
Delivery information: Kit includes Nucleotide Releasing Buffer, ATP Monitoring Enzyme, Enzyme Reconstitution Buffer and ATP.
Spécifications
Spécifications
- Taille:200 tests
- Cat. No.:89156-016
- Storage conditions:–20 °C (Long Term)
- Application:Chemiluminescence