X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside) ≥98% (by HPLC, TLC)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7240-90-6
:
Formule:C₁₄H₁₅BrClNO₆
Numéro MDL:MFCD00005666
:408.63 g/mol
Frequently Bought Together