Recombinant GroES (from E. coli)
Supplier: Enzo Life Sciences
À propos de cet article
Produced in E. coli.
3 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- 89144-162
- 89133-406
- 89142-186
- Protein/peptide name:
- GroES
- GroES
- GroES
- Protein/peptide type:
- Recombinant
- Recombinant
- Recombinant
- Source:
- E. coli
- E. coli
- E. coli
- Purity:
- >99%
- Concentration:
- 4.2mg/ml
- Form:
- Liquid
- Formulation:
- In 50mM TRIS/HCl, pH 8.0, containing 10mM KCl and 10mM MgCl2.
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- TailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: 201-142-C025L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.89144-162Protein/peptide nameGroESProtein/peptide typeRecombinantSourceE. coliPurity>99%Concentration4.2mg/mlFormLiquidFormulationIn 50mM TRIS/HCl, pH 8.0, containing 10mM KCl and 10mM MgCl2. - Supplier Number: ADI-SPP-620-DL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.89133-406Protein/peptide nameGroESProtein/peptide typeRecombinantSourceE. coliPurityConcentrationFormFormulation - Supplier Number: ADI-SPP-620-FL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.89142-186Protein/peptide nameGroESProtein/peptide typeRecombinantSourceE. coliPurityConcentrationFormFormulation



