Permeabilization, (buffer), Enzo Life Sciences
100 mL
Catalog # 89141-776
Supplier: Enzo Life Sciences
Fournisseur #: 950-012-100
Permeabilization, (buffer), Enzo Life Sciences
Catalog # 89141-776
Supplier: Enzo Life Sciences
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Taille:100 mL
- Cat. No.:89141-776
- Formulation:Liquid. In PBS, pH 7.2, containing 0.1% Saponin and 0.09% sodium azide.
- Purity detail:Purified