3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat | Avantor
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
50 mL
Catalog # CA95052-796
Supplier:   Enzo Life Sciences
Fournisseur #:  80-1805
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
Catalog # CA95052-796
Supplier:  Enzo Life Sciences
CAS Number:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
50 mL
CAS Number:  54827-17-7
Price
$158.62
Log in pour la disponibilité
Each (50ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
HRP substrate.
  • Used in ELISA
This TMB Substrate is intended for use as a colorimetric HRP-substrate for immunoassay development. Each bottle is sufficient for use with 5x96 wells microtiter plates.
Synonymes:  TMB
  • CAS Number:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Température de conservation:Réfrigérateur
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    50 mL