Sodium Thiosulfate Standard Solution, Stabilized, 0.0109 N, 100 ml, Hach
Catalogue # CA24089-32
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Description:Sodium Thiosulfate Standard Solution, Stabilized, 0.0109 N
- Size:100 ml MDB
- Method:Winkler
- Cat. no.:CA24089-32
- Supplier No.:24089-32
Spécifications
À propos de cet article
Stabilized sodium thiosulfate titrant for dissolved oxygen determination.