Potassium iodure solution 30 g/L
100 ml MDB
Catalog # CA11016-564
Supplier: Hach
: 34332
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Reagent for use in iodometric titrations.
Method: 8210
Synonymes: Iodure de potassium
- CAS Number:7681-11-0
- Formule:Kl
- Numéro MDL:MFCD00011405
- Molecular Weight:166 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Taille:100 ml MDB