Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hardness 1 Buffer Solution, 50mL, Hach | Avantor

Hardness 1 Buffer Solution, 50mL, Hach

Hardness 1 Buffer Solution, 50mL SCDB, EDTA
Catalog # CA11016-828
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  42426
Hardness 1 Buffer Solution, 50mL, Hach
Catalog # CA11016-828
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Hardness 1 Buffer Solution, 50mL, Hach
Hardness 1 Buffer Solution, 50mL, Hach

Hardness 1 Buffer Solution, 50mL SCDB, EDTA

CAS Number:  
Price
$48.51
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Buffer for hardness and chelant determination by titration, pH 10.1 ± 0.1 at 20°C.

Spécifications

Spécifications

  • Méthode chimique:
    EDTA
  • Désignation:
    Hardness 1 Buffer Solution
  • Taille:
    50mL SCDB
  • Cat. No.:
    CA11016-828
  • Method:
    EDTA Titration

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.