Bleu de bromothymol solution indicateur
Dropping bottle, marked, 100 ml
Catalog # CA11025-042
Supplier:   Hach
 :  25532
Bleu de bromothymol solution indicateur
Catalog # CA11025-042
Supplier:  Hach
CAS Number:  76-59-5
Bleu de bromothymol solution indicateur
Bleu de bromothymol solution indicateur
Dropping bottle, marked, 100 ml
CAS Number:  76-59-5
Price
$73.48
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Bromthymol Blue Indicator Solution. Standardized for colorimetric pH determination. pH range 5.5-8.5.
 : Hazardous Items: Items with this mark may be considered hazardous under some shipping conditions. If necessary, we will change your selected shipping method to accommodate these items.
Synonymes:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:76-59-5
  • Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005872
  • Molecular Weight:624.39 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Dropping bottle, marked
  • Taille:
    100 ml