EDTA sel tétrasodique solution 1M | Avantor
EDTA sel tétrasodique solution 1M
50 mL, Dropping bottle, self-contained
Catalog # CA97026-666
Corrosif
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  2241926
EDTA sel tétrasodique solution 1M
Catalog # CA97026-666
Supplier:  Hach
CAS Number:  64-02-8
EDTA sel tétrasodique solution 1M
EDTA sel tétrasodique solution 1M
50 mL, Dropping bottle, self-contained
CAS Number:  64-02-8
Price
65,97 $
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
For determination of calcium and magnesium hardness in water by the Calmagite Colorimetric method
Hach Method 8030.
Synonymes:  Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique, Acide edetique sel tétrasodique, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de tétrasodique, Ethylenediaminetétraacetate de tétrasodium, Acide éthylènediaminetétraacétique sel tétrasodique
  • CAS Number:64-02-8
  • Formule:C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
  • Numéro MDL:MFCD00150027
  • Molecular Weight:380.17 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Dropping bottle, self-contained
  • Taille:
    50 mL