D(-)-Acide lactique
D(-)-Acide lactique
Supplier:   Bachem Americas
D(-)-Acide lactique
Supplier:  Bachem Americas
Certificates
D(-)-Acide lactique
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sequence: D-Lactic acid
Useful chiral synthons, building blocks for depsipeptides.
Synonym(s): (R)-2-Hydroxy-propionic acid#H-D-Lac-OH
Synonymes:  (R)-(-)-Acide 2-hydroxypropionique, (R)-(-)-Acide lactique
  • CAS Number:10326-41-7
  • Formule:C₃H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00068313
  • Molecular Weight:90.08 g/mol
  • Température de conservation:Réfrigérateur
  • L'EINECS:233-713-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 250 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250mg)
    Each (250mg) - $320.65
    $320.65
    Each (250mg)
       $320.65
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 4003254.0250
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $986.61
    $986.61
    Each (1g)
       $986.61
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 4003254.1000
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.