3-Palmitoyl-sn-glycerol
Catalogue # O-1425.0001BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS:
Spécifications
- Size:1 g
- Cat. no.:O-1425.0001BA
- Supplier No.:O-1425.0001
Spécifications
À propos de cet article
:
:330.509 g/mol
Température de conservation:Freezer
Numéro CAS:5309-46-6
Formule:C₁₉H₃₈O₄
Numéro MDL:MFCD00066457