ContactUsLinkComponent
H-Gly-Pro-pNA · HCl
Fournisseur:  Bachem Americas
Certificats
H-Gly-Pro-pNA · HCl
Fournisseur:  Bachem Americas
Spécifications
  • CAS No.:
    103213-34-9
  • Storage conditions:
    –20 ± 5 °C
  • MDL No.:
    MFCD00058170
  • Protein/peptide name:
    H-Gly-Pro-pNA · HCl
  • Molecular weight:
    328.76
  • Sequence:
    H-Gly-Pro-pNA · HCl
  • Molecular formula:
    C₁₃H₁₆N₄O₄ · HCl