(S)-2-Amino-5-guanidino-N-(4-nitrophenyl)pentanamide dihydrochloride
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:40127-11-5
:
Formule:C₁₂H₂₀Cl₂N₆O₃
Numéro MDL:MFCD00058249
:367.231 g/mol
Température de conservation:Freezer
Frequently Bought Together