L-Leucine-β-naphthylamide hydrochloride
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:893-36-7
:
Formule:C₁₆H₂₁ClN₂O
Numéro MDL:MFCD00034972
:292.807 g/mol
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:212-970-4
Frequently Bought Together