Ac-LEHD-AFC | Avantor
Ac-LEHD-AFC
5 mg
Catalog # I-1820.0005BA
Supplier:   Bachem Americas
Fournisseur #:  4028699.0005
Ac-LEHD-AFC
Catalog # I-1820.0005BA
Supplier:  Bachem Americas
CAS Number:  210345-03-2
Ac-LEHD-AFC
5 mg
CAS Number:  210345-03-2
Price
$657.72
Log in pour la disponibilité
Each (5mg)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sequence: Ac-Leu-Glu-His-Asp-AFC
Synonym(s): Ac-LEHD-AFC#Caspase 9 Substrate 1f, fluorogenic
Synonymes:  Ac-Leu-Glu-His-Asp-AFC, N-Acetyl-Leu-Glu-His-Asp-7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
  • CAS Number:210345-03-2
  • Formule:C₃₃H₃₈F₃N₇O₁₁
  • Numéro MDL:MFCD01862610
  • Molecular Weight:765.7 g/mol
  • Température de conservation:Congélateur
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    5 mg