Ac-D-Lys-OH | Avantor
Ac-D-Lys-OH
Supplier:   Bachem Americas
Ac-D-Lys-OH
Supplier:  Bachem Americas
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Sequence: Ac-D-Lys-OH
For biotinylated lysine derivatives or chromophores and fluorophores coupled to Lys please see the subfamily "Nε-labeled Lysine".
Synonymes:  (R)-2-Acetamido-6-aminohexanoic acid, N-alpha-acetyl-D-lysine
  • CAS Number:58840-79-2
  • Formule:C₈H₁₆N₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00066056
  • Molecular Weight:188.227 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $320.65
    $320.65
    Each (1g)
       $320.65
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 4037795.0001
  • 5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $1,282.56
    $1,282.56
    Each (5g)
       $1,282.56
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 4037795.0005