Acide (R)-(-)-2-hydroxyisovalérique | Avantor
Acide (R)-(-)-2-hydroxyisovalérique
Supplier:   Bachem Americas
Acide (R)-(-)-2-hydroxyisovalérique
Supplier:  Bachem Americas
Certificates
Acide (R)-(-)-2-hydroxyisovalérique
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sequence: D-α-Hydroxyisovaleric acid
Useful chiral synthons, building blocks for depsipeptides.
Synonym(s): D-Valic acid
Synonymes:  Acide (R)-(-)-2-hydroxy-3-méthylbutyrique
  • CAS Number:17407-56-6
  • Formule:C₅H₁₀O₃
  • Numéro MDL:MFCD00066442
  • Molecular Weight:118.13 g/mol
  • Température de conservation:Réfrigérateur
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $273.70
    $273.70
    Each (1g)
       $273.70
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 4001785.0001
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $1,068.81
    $1,068.81
    Each (5g)
       $1,068.81
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 4001785.0005
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.