(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:16856-13-6
:
Formule:C₅H₉NO₄·HCl
Numéro MDL:MFCD00038972
:183.6 g/mol
Température de conservation:Refrigerator
L'EINECS:240-880-5
Frequently Bought Together