N-Boc-L-threonine
N-Boc-L-threonine
Supplier:   Bachem Americas
N-Boc-L-threonine
Supplier:  Bachem Americas
Certificates
N-Boc-L-threonine
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sequence: Boc-Thr-OH
Bachem also offers phosphothreonine derivatives.
Building block for the incorporation of O-acyl isopeptide bonds during Fmoc-SPPS.
Synonymes:  N-Boc-L-threonine, Boc-Thr-OH, (2S,3R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
  • CAS Number:2592-18-9
  • Formule:C₉H₁₇NO₅
  • Numéro MDL:MFCD00065946
  • Molecular Weight:219.2 g/mol
  • Température de conservation:Réfrigérateur
  • L'EINECS:219-987-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $194.26
    $194.26
    Each (25g)
       $194.26
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 4000124.0025
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $507.68
    $507.68
    Each (100g)
       $507.68
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 4000124.0100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.