N-Boc-L-serine
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:3262-72-4
:
Formule:C₈H₁₅NO₅
Numéro MDL:MFCD00037243
:205.21 g/mol
Température de conservation:Refrigerator
L'EINECS:221-867-3
Frequently Bought Together