Boc-Leu-Gly-OH
Catalogue # A-1875.0005BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS:
Spécifications
- CAS No.:32991-17-6
- Size:5 g
- Storage conditions:–20 ± 5 °C
- MDL No.:MFCD00076954
- Protein/peptide name:Boc-Leu-Gly-OH
- Molecular weight:288.34
- Sequence:Boc-Leu-Gly-OH
- Molecular formula:C₁₃H₂₄N₂O₅
- Cat. no.:A-1875.0005BA
- Supplier No.:A-1875.0005