N-Boc-1-(2,4-dinitrophenyl)-L-histidine isopropanol
Catalogue # A-1595.0100BA
Fournisseur: Bachem Americas
Numéro CAS:
Spécifications
- Size:100 g
- Cat. no.:A-1595.0100BA
- Supplier No.:A-1595.0100
Spécifications
À propos de cet article
:
:481.46 g/mol
Température de conservation:Refrigerator
L'EINECS:246-569-0
Numéro CAS:1260247-63-9
:25024-53-7
Formule:C₁₇H₁₉N₅O₈·C₃H₈O
Numéro MDL:MFCD00076943