Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine hydrochloride
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:35897-34-8
:
Formule:C₁₁H₂₂N₄O₄·HCl
Numéro MDL:MFCD00063594
:310.78 g/mol
Température de conservation:Freezer
Frequently Bought Together