Phénol solution 30 g/L
29 ml
Catalog # CA2112-20
Supplier: Hach
: 211220
Jump to:
Product Details & Documents
For interference removal in several tests.
Synonymes: Acide phénique
- CAS Number:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- Numéro MDL:MFCD00002143
- Molecular Weight:94.11 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Taille:29 ml