SINGLET™ Single-Use pH Buffer, Combination Pack, Hach
SINGLET™ Single-Use pH Buffer, Combination Pack, Hach
Supplier:   Hach
SINGLET™ Single-Use pH Buffer, Combination Pack, Hach
Supplier:  Hach
Certificates
SINGLET™ Single-Use pH Buffer, Combination Pack, Hach
SINGLET™ Single-Use pH Buffer, Combination Pack, Hach
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Single-use standard solutions eliminate the need to prepare standardized buffer solutions for pH meter calibration
  • Ideal for on-site analysis
  • Easy to use
  • Fresh and reliable
You can have fresh pH buffer solutions without having to purchase and carry deionized or demineralized water. The convenient foil-pouch packaging maintains freshness, and keeps the solutions contaminant-free and ready to travel with you anywhere.
Ordering information: Single-Use pH Buffer Combination Packs are packaged with 20 pouches with 10 of each pH listed per pack.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA11014-252
  • CA97021-424
  • CA11014-256
  • CA11014-254
  • CA11028-036
  • Concentration:
  • 4.01 pH
  • 7.00 pH
  • 10.01 pH
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    pH Accuracy
    pH
    Availability
    Price
  • ±0.02
    4.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $140.69
    $140.69
    Pack of 20
       $140.69
    Supplier Number: 2770020
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA11014-252
    Concentration
    4.01 pH
  • ±0.02
    7.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $140.69
    $140.69
    Pack of 20
       $140.69
    Supplier Number: 2770120
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA97021-424
    Concentration
    7.00 pH
  • ±0.02
    10.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $135.67
    $135.67
    Pack of 20
       $135.67
    Supplier Number: 2770220
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA11014-256
    Concentration
    10.01 pH
  • Combination Pack
    ±0.02
    4.01/7.00
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $138.75
    $138.75
    Pack of 10
       $138.75
    Supplier Number: 2769920
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA11014-254
    Concentration
  • Combination Pack
    ±0.02
    7.00/10.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $138.75
    $138.75
    Each
       $138.75
    Supplier Number: 2769820
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA11028-036
    Concentration