EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) solution
Dropping bottle, self-contained, 50 ml
  CA11016-884
 :   Hach
 :  2229726
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) solution
  CA11016-884
 :  Hach
 :  67-42-5
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) solution
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) solution
Dropping bottle, self-contained, 50 ml
 :  67-42-5
$67.80
Each (50ml)
For calcium and magnesium hardness determination by the Calmagite colorimetric method
Hach method 8030.
Number of tests: 100
 :  Acide éthylènebis(oxyéthylenenitrilo)tétraacétique
  •  :67-42-5
  •  :C₁₄H₂₄N₂O₁₀
  •  :MFCD00004291
  •  :380.35 g/mol
  •  :1824
  •  :8,II
  • Type de conditionnement:
    Dropping bottle, self-contained
  • Taille:
    50 ml