ContactUsLinkComponent
Santé
Corrosif
Environnement
Irritant
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) solution 0.3% indicator
Catalogue # CA21502-32
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
undefined
Santé
Corrosif
Environnement
Irritant
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) solution 0.3% indicator
Catalogue # CA21502-32
Fournisseur:  Hach
Supplier Number:  2150232
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Pack type:
    Bottle
  • Size:
    100 ml
  • Cat. no.:
    CA21502-32
  • Supplier No.:
    21502-32
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :249.27 g/mol
ONU:3082
MARC:9,III
 :GHS08
 :GHS05
 :GHS09
 :GHS07
Température de conservation:Ambient
Numéro CAS:85-85-8
Formule:C₁₅H₁₁N₃O
Numéro MDL:MFCD00004071