Amidon indicateur en solution indicateur redox
Product Details & Documents
Oxidation-Reduction Indicator for iodometric titrations.
- CAS Number:9005-25-8
- Formule:(C₆H₁₀O₅)n
- Numéro MDL:MFCD00082026
- Molecular Weight:162.14 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Application:Remove Chlorine Interference
- Description :Remove Interfering substance
- Formula:Titration Indicator
- Number of tests:Varies
- Package Type:Bottle
- Platform :Solution
- Quantity:100 mL
Spécifications
- Type de conditionnement:MDB
- Taille:100 ml