EDTA sel tétrasodique solution standard 0.0200N
EDTA sel tétrasodique solution standard 0.0200N
1 L, Plastic bottle
Catalog # CA205-53
Supplier:   Hach
Supplier #:  20553
EDTA sel tétrasodique solution standard 0.0200N
Catalog # CA205-53
Supplier:  Hach
CAS Number:  64-02-8
EDTA sel tétrasodique solution standard 0.0200N
EDTA sel tétrasodique solution standard 0.0200N
1 L, Plastic bottle
CAS Number:  64-02-8
Price
$68.62
Log in for availability
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
For hardness determination by buret titration
Hach methods 8222 (calcium) and 8226 (total). 0.0200N (0.0100 M) (N/50).
Number of tests: 40 - 100
Synonyms:  Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique, Acide edetique sel tétrasodique, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de tétrasodique, Ethylenediaminetétraacetate de tétrasodium, Acide éthylènediaminetétraacétique sel tétrasodique
  • CAS Number:64-02-8
  • Formula:C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
  • MDL Number:MFCD00150027
  • Molecular Weight:380.17 g/mol
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    1 L