Potassium hydroxyde solution standard 8.00 N
Product Details & Documents
For pH adjustment in calcium determination by EDTA titration
- MDB botle
Hach methods 8222 (buret) and 8204 (Digital Titrator).
- CAS Number:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1814
- MARC:8,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Dropping bottle, marked
- Taille:100 ml