Hardness 3 Solution, 100 mL, Hach
Product Details & Documents
EDTA titrant solution for hardness determination by drop-count titration
0.03 N (0.015 M).
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:EDTA
- Désignation:Hardness 3 Solution
- Taille:100 mL Marked Dropping Bottle