PFA Jars
PFA Jars
Supplier:   SAVILLEX
PFA Jars
Supplier:  SAVILLEX
Certificates
PFA Jars
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Used for the collection, storage, or disposition of a wide variety of solutions or solids
Service temperature range is –200 to +260 °C (–328 to +500 °F).
The seamless design, radiused interior corners, and wide mouth opening allow for easy transfer and removal of contents. Knurled closures enable a secure grip. A proprietary PFA molding process produces a container with strong yet translucent walls so contents are visible.
Ordering information: Closures are not included, and must be ordered separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Hauteur
    Ø
    Availability
    Price
  • PFA jar
    90 ml
    68.6 mm (2.7")
    50.3 mm (2")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $161.12
    $161.12
    Each
       $161.12
    Supplier Number: 100-0090-01
  • PFA jar
    240 ml
    96.8 mm (3.8")
    66.8 mm (2.6")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $323.99
    $323.99
    Each
       $323.99
    Supplier Number: 100-0240-01
  • PFA jar
    1000 ml
    152.4 mm (6")
    107.7 mm (4.2")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $932.70
    $932.70
    Each
       $932.70
    Supplier Number: 100-1000-01
  • PFA jar
    120 ml
    56.9 mm (2.24")
    66.3 mm (2.61")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $66.47
    $66.47
    Each
       $66.47
    Supplier Number: 100-0120-01
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PFA jar
    180 ml
    78.7 mm (3.10")
    66.8 mm(2.59")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $84.06
    $84.06
    Each
       $84.06
    Supplier Number: 100-0180-01
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PFA jar, elongated
    180 ml
    136.1 mm (5.36")
    50.5 mm (1.99")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $115.28
    $115.28
    Each
       $115.28
    Supplier Number: 100-0180-02
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PFA jar
    350 ml
    64.8 mm (2.55")
    106.9 mm (4.21")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $155.80
    $155.80
    Each
       $155.80
    Supplier Number: 100-0350-01
    Spécifications:
    New Product
    New Product
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Height
    Ø
    Availability
    Price
  • PFA Closure, 53mm, for use with 30617-474
    PFA Closure, 53mm, for use with 30617-474
    30617-516
    19.1 mm (0.8")
    62.5 mm (2.5")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $122.10
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Height
    Ø
    Availability
    Price
  • PFA Closure, 70mm, for use with 30617-476
    PFA Closure, 70mm, for use with 30617-476
    30617-518
    19.6 mm (0.8")
    80 mm (3.1")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $147.32
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Height
    Ø
    Availability
    Price
  • PFA Closure, 110mm, for use with 30617-480
    PFA Closure, 110mm, for use with 30617-480
    30617-522
    29 mm (1.1")
    122.7 mm (4.8")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $497.77
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Height
    Ø
    Availability
    Price
  • PFA Closure, 89mm, for use with 30617-478
    PFA Closure, 89mm, for use with 30617-478
    30617-520
    23.1 mm (0.9")
    99.8 mm (3.9")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $237.09