Type A Allatostatin III
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
À propos de cet article
GGSLYSFGL-amide, a type A allatostatin.
Spécifications
- CAS No.:123338-12-5
- Storage conditions:–20 ± 5 °C
- MDL No.:MFCD00080033
- Protein/peptide name:Type A Allatostatin III
- Molecular weight:899.01
- Sequence:H-Gly-Gly-Ser-Leu-Tyr-Ser-Phe-Gly-Leu-NH₂
- Molecular formula:C₄₂H₆₂N₁₀O₁₂