Mating Factor alpha Trifluoroacetate
Supplier:   Bachem Americas
Mating Factor alpha Trifluoroacetate
Supplier:  Bachem Americas
Certificates
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Mating pheromone of mating type α cells of S. cerevisiae. This factor inhibits DNA synthesis, thereby preventing cell division of mating type a cells. The hydrophobic peptide binds to a class D G-protein-coupled receptor Ste2p.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • H-2925.0001BA
  • H-2925.0005BA
  • Protein/peptide name:
  • Mating Factor alpha Trifluoroacetate
  • Mating Factor alpha Trifluoroacetate
  • Protein synonyms:
  • a-Factor|Pheromone a-Factor|alpha-Factor
  • a-Factor|Pheromone a-Factor|alpha-Factor
  • CAS No.:
  • 59401-28-4
  • 59401-28-4
  • MDL No.:
  • MFCD22375527
  • MFCD22375527
  • Sequence:
  • H-Trp-His-Trp-Leu-Gln-Leu-Lys-Pro-Gly-Gln-Pro-Met-Tyr-OH
  • H-Trp-His-Trp-Leu-Gln-Leu-Lys-Pro-Gly-Gln-Pro-Met-Tyr-OH
  • Molecular weight:
  • 1684.01
  • 1684.01
  • Molecular formula:
  • C₈₂H₁₁₄N₂₀O₁₇S
  • C₈₂H₁₁₄N₂₀O₁₇S
  • Storage conditions:
  • –20 ± 5 °C
  • –20 ± 5 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $227.42
    $227.42
    Each (1mg)
       $227.42
    Supplier Number: 4003514.0001
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    H-2925.0001BA
    Protein/peptide name
    Mating Factor alpha Trifluoroacetate
    Protein synonyms
    a-Factor|Pheromone a-Factor|alpha-Factor
    CAS No.
    59401-28-4
    MDL No.
    MFCD22375527
    Sequence
    H-Trp-His-Trp-Leu-Gln-Leu-Lys-Pro-Gly-Gln-Pro-Met-Tyr-OH
    Molecular weight
    1684.01
    Molecular formula
    C₈₂H₁₁₄N₂₀O₁₇S
    Storage conditions
    –20 ± 5 °C
  • 5 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5mg)
    Each (5mg) - $879.28
    $879.28
    Each (5mg)
       $879.28
    Supplier Number: 4003514.0005
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    H-2925.0005BA
    Protein/peptide name
    Mating Factor alpha Trifluoroacetate
    Protein synonyms
    a-Factor|Pheromone a-Factor|alpha-Factor
    CAS No.
    59401-28-4
    MDL No.
    MFCD22375527
    Sequence
    H-Trp-His-Trp-Leu-Gln-Leu-Lys-Pro-Gly-Gln-Pro-Met-Tyr-OH
    Molecular weight
    1684.01
    Molecular formula
    C₈₂H₁₁₄N₂₀O₁₇S
    Storage conditions
    –20 ± 5 °C