H-Trp-Ser-OH
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- CAS No.:133101-40-3
- Storage conditions:–20 ± 5 °C
- MDL No.:MFCD00037960
- Protein/peptide name:H-Trp-Ser-OH
- Molecular weight:291.31
- Sequence:H-Trp-Ser-OH
- Molecular formula:C₁₄H₁₇N₃O₄