Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Buffer Solution, ULR Chlorine, Hach | Avantor

Buffer Solution, ULR Chlorine, Hach

Buffer Solution, ULR Chlorine, DPD (N,N-diethyl-p-phenylenediamine), 2 - 500 μg/L Cl₂, 20
Catalog # CA24931-20
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  2493120
Buffer Solution, ULR Chlorine, Hach
Catalog # CA24931-20
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Buffer Solution, ULR Chlorine, Hach
Buffer Solution, ULR Chlorine, Hach

Buffer Solution, ULR Chlorine, DPD (N,N-diethyl-p-phenylenediamine), 2 - 500 μg/L Cl₂, 20

CAS Number:  
Price
$84.32
Log in pour la disponibilité
Pack of 20
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

For ultra-low Total Chlorine Determination by the DPD method

Hach Method 8370. Range: 2 - 500 μg/L Cl2 Ampuled for stability.

Ordering information: Package of 20 1.5 mL ampules.

*This product has not been evaluated to test for chlorine and chlormaines in medical applications in the United States.

Spécifications

Spécifications

  • Méthode chimique:
    DPD (N,N-diethyl-p-phenylenediamine)
  • Désignation:
    Buffer Solution, ULR Chlorine
  • Range:
    2 - 500 μg/L Cl₂
  • No. of Tests:
    20
  • Cat. No.:
    CA24931-20
  • Method:
    8370 - DPD

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.