AccuStart™ II PCR SuperMix, QuantaBio
AccuStart™ II PCR SuperMix, QuantaBio
Supplier:  Quantabio
Certificates
AccuStart™ II PCR SuperMix, QuantaBio
AccuStart™ II PCR SuperMix, QuantaBio
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
AccuStart II PCR SuperMix is a 2X concentrated, ready-to-use reaction cocktail for routine PCR amplification of DNA fragments up to 4 kb. It contains all components, except primers and template.
  • High yield, high sensitivity
  • Precise amplification - hot-start technology ensures specific and efficient primer extension
  • Superior reproducibility and precision
  • Convenient reaction assembly at room temperature
AccuStart II PCR SuperMix simplifies reaction assembly, improves assay reproducibility, and reduces the risk of contamination. A key component is AccuStart™ II Taq DNA polymerase which contains monoclonal antibodies that bind to the polymerase and keep it inactive prior to the initial PCR denaturation step. Upon heat activation (1 minute at 94°C), the antibodies denature irreversibly, releasing fully active, unmodified Taq DNA polymerase. This enables specific and efficient primer extension with the convenience of room temperature reaction assembly.
Contents:
- 2X reaction buffer containing 3 mM MgCl2
- 4 mM each dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
- AccuStart II Taq DNA Polymerase and stabilizers.
Storage conditions:
AccuStart II PCR SuperMix is stable for 1 year when stored in a constant temperature freezer at -20°C. For convenience, it may be stored unfrozen at +2 to +8°C for up to 12 months. Repeated freezing and thawing does not impair product performance.
Precautions and Disclaimer:
For research use only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use. Please consult the Material Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • AccuStart™ II PCR SuperMix
    100 rxn (of 20 µl rxn)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $129.75
    $129.75
    Each
       $129.75
    Supplier Number: 95137-100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • AccuStart™ II PCR SuperMix
    500 rxn (of 25 µl rxn)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $566.18
    $566.18
    Each
       $566.18
    Supplier Number: 95137-500
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • AccuStart™ II PCR SuperMix
    4000 rxn (of 25 µl rxn)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,755.94
    $3,755.94
    Each
       $3,755.94
    Supplier Number: 95137-04K
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.