Pénicilline : Streptomycine solution 100X, Corning® | Avantor
Pénicilline : Streptomycine solution 100X, Corning®
Plastic bottle, 6×100 ml
Catalog # CA45000-652
Santé
Supplier:   Corning
Fournisseur #:  30-002-CI
Pénicilline : Streptomycine solution 100X, Corning®
Catalog # CA45000-652
Supplier:  Corning
CAS Number:  1406-05-9 (Penicillin) - 57-92-1 (Streptomycin)
Pénicilline : Streptomycine solution 100X, Corning®
Pénicilline : Streptomycine solution 100X, Corning®
Plastic bottle, 6×100 ml
CAS Number:  1406-05-9 (Penicillin) - 57-92-1 (Streptomycin)
Price
$262.59
Log in pour la disponibilité
Pack of 6 (100ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This product is a mix of the antibiotics Penicillin (10,000 IU/mL) and Streptomycin (10,000 μg/ml) in a 100-fold working concentration. Penicillin (Penicillin G) works by inhibiting peptidoglycan synthesis, while Streptomycin inhibits protein synthesis. Penicillin-Streptomycin is effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Caution: Storage −25 to −15 °C. For research or further manufacturing use only. Not for use in diagnostic procedures.
  • CAS Number:1406-05-9 (Penicillin) - 57-92-1 (Streptomycin)
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Penicillin G, potassium salt:
    10,000,000 U/L
  • Streptomycin sulfate:
    10.0 g/l
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    6×100 ml