Succinate, 0.2 M Buffer Solution, pH 4.5, Thermo Scientific | Avantor
Succinate, 0.2 M Buffer Solution, pH 4.5, Thermo Scientific
Succinate, 0.2 M Buffer Solution, pH 4.5, Thermo Scientific
Certificates
Succinate, 0.2 M Buffer Solution, pH 4.5, Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colorless
Odor: Odorless
MDL No.: MFCD00002789
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CAAAJ63881-AK
  • CAAAJ63881-AP
  • MDL No.:
  • MFCD00002789
  • MFCD00002789
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 250 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $175.96
    $175.96
    Each (250ml)
       $175.96
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J63881-AK
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ63881-AK
    MDL No.
    MFCD00002789
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $143.58
    $143.58
    Each (500ml)
       $143.58
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J63881-AP
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ63881-AP
    MDL No.
    MFCD00002789